Informacje o tej pozycji
biological source
human
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
potency
5000.00-30000.00 units/mg
specific activity
5,000-30,000 units/mg protein (Lowry)
mol wt
~170 kDa
packaging
pkg of 500UN
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
color
colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Epidermal growth factor receptor (EGFR) belongs to a family of cell surface receptors called receptor tyrosine kinases (RTKs), and is also the most studied member of this family. It is made up of an ectodomain (ECD), which contains four subdomains called DI-DIV, a transmembrane region, and a cytoplasmic tyrosine kinase domain (TKD). Binding of the ligand induces conformational changes in the ECD, which leads to the dimerization of EGFR. This results in the activation of the TKD, and the subsequent signal transduction. This receptor has a molecular weight of ∼178kDa.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Epidermal Growth Factor Receptor human
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?