Merck
F1884
Supelco
(±)-Fenfluramine hydrochloride solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
drug standard
Próba
≥98%
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup