Kluczowe dokumenty
F0639
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-aspartic acid (β-tert-butyl) Sasrin® resin ester
200-400 mesh
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
zakres etykietowania
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
wielkość cząstki
200-400 mesh
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Do syntezy peptydów. Peptydy można oddzielić od żywicy za pomocą 0,5-1% CF3CO2Hw CH2Cl2.
Inne uwagi
Ester N-FMOC-aminokwasowy 3-metoksy-4-oksymetylo-fenoksymetylowanego 1% diwinylobenzenu usieciowanego polistyrenu.
Informacje prawne
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)