Kluczowe dokumenty
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
(dark green)
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
Eppendorf Quality
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022494018 (NA)
maksymalna pojemność
1.25 mL
Opis ogólny
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)