Key Documents
EPM1190-9902
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 25 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 25 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9902 (Global)
dł. × szerokość
40.6 cm × 30.5 cm
rozmiar
40.6 cm × 30.5 cm
pojemność
(48 x 25 mL Erlenmeyer flasks)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG