Kluczowe dokumenty
EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiały
stainless steel
Właściwości
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
dł. × szerokość
40.6 cm × 30.5 cm
rozmiar
40.6 cm × 30.5 cm
pojemność
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
Opis ogólny
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2050 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated , stainless steel clips.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)