Kluczowe dokumenty
EP0030000838
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range 0.1-20 μL, pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
Wybierz wielkość
1 PKG
312,00 zł
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
312,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
gray
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030000838
maksymalna pojemność
20 μL
zakres pojemności
0.1-20 μL
pojemność
0.1—20 μL
Opis ogólny
Jakość Eppendorf zapewnia wydajne działanie dzięki ścisłemu dopasowaniu i precyzyjnemu kształtowi. Niski poziom zwilżania oraz wysoka odporność chemiczna i termiczna. Dobra stabilność wirowania i doskonała przezroczystość materiału. Kodowane kolorystycznie opakowanie jest ciemnozielone i zawiera bezbarwne końcówki.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Standard 632 6410 nadaje się do napełniania płytek i naczyń reakcyjnych, wypełniania żeli do elektroforezy, ekstrakcji faz, usuwania supernatantów oraz dozowania, pipetowania i mieszania cieczy.
Cechy i korzyści
  • Oryginalne, wysokiej jakości końcówki do pipet Eppendorf pakowane w zamykane torebki.
  • Dostępne w rozmiarach od 10 µL do 10 ml w klasie czystości Eppendorf epT.I.P.S. Standardowe końcówki 200 µL, 300 µL i 1000 µL są również dostępne w kolorze żółtym i niebieskim.
  • Standardowe końcówki do pipet epT.I.P.S. można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C w ciągu 20 minut.
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami.
  • Wysokiej jakości oryginalne pipety pakowane w zamykane torebki
  • Końcówki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 20 minut
  • Drobne, cofnięte lub wydłużone końcówki ułatwiają pracę z małymi objętościami próbek.
  • Końcówki są uniwersalne i mogą być używane z pipetami Eppendorf oraz pipetami innych producentów.
  • Jednorazowe stojaki o smukłej konstrukcji, z możliwością wielokrotnego zamykania i łatwego układania w stosy
  • Stożkowa geometria końcówek zapewnia optymalne dopasowanie do pipet Eppendorf Drobne podziałki jeszcze bardziej ułatwiają wizualną kontrolę objętości pipetowania
  • Długie, wąskie końcówki sięgają podstawy wąskich i wysokich naczyń, nie dotykając ich górnej krawędzi
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)