Kluczowe dokumenty
EP952010051
Eppendorf® Uvette® 220 nm – 1,600 nm
PCR clean, capacity 50 -– 2,000  μL, pack of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
Aby zapytać o ten produkt EP952010051, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
(UV-transparent plastic)
Właściwości
PCR clean
opakowanie
pack of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 952010051
pojemność
50 -– 2,000  μL
Opis ogólny
1703 220 nm - 1600 nm, oryginalna kuweta plastikowa Eppendorf, indywidualnie pakowana, (w tym bez RNazy, bez DNazy) i bez białka, PCR clean, 50 - 2000 µL, 80 szt.
  • pakowane pojedynczo
  • Jakość czysta PCR i wolna od białek
  • Przezroczysty plastik UV, wolny od fluoropolimerów i innych węglowodorów chlorowcowanych
  • Dwie wbudowane długości ścieżki optycznej w jednej kuwecie - wystarczy obrócić kuwetę UVette o 90°, aby zmienić z 10 mm na 2 mm
  • Oznaczenia objętości dla 500 µL i 1000 µL
  • Indywidualnie pakowana i certyfikowana czystość PCR i jakość wolna od białek dla wrażliwych (np. RNA) i cennych próbek
  • Głęboko osadzone okienko optyczne zapobiega zarysowaniom
  • Stożkowa podstawa kuwety dla optymalnego napełniania, matowy uchwyt do etykietowania
  • Idealne do stosowania w Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer, dostępne adaptery do stosowania z innymi popularnymi spektrofotometrami
  • Opakowanie rutynowe zapewniające wygodny dostęp do każdej UVette i bezpieczne przechowywanie w zamykanym pudełku
Cechy i korzyści
  • Indywidualnie pakowane
  • Jakość wolna od PCR i białek
  • Przezroczysty plastik UV, wolny od fluoropolimerów i innych węglowodorów halogenowanych
  • Dwie wbudowane długości ścieżki optycznej w jednej kuwecie - wystarczy obrócić kuwetę UVette o 90°, aby zmienić z 10 mm na 2 mm
  • Oznaczenia objętości dla 500 µL i 1000 µL
  • Indywidualnie pakowana i certyfikowana czystość PCR i jakość wolna od białek dla wrażliwych (np. RNA) i cennych próbek
  • Głęboko osadzone okienko optyczne zapobiega zarysowaniom
  • Stożkowa podstawa kuwety dla optymalnego napełniania, matowy uchwyt do etykietowania
  • Idealne do stosowania w Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer, dostępne adaptery do stosowania z innymi popularnymi spektrofotometrami
  • Opakowanie rutynowe zapewniające wygodny dostęp do każdej UVette i bezpieczne przechowywanie w zamykanym pudełku
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
UVette is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)