EP0030106318
632 1703 Opakowanie rutynowe, pudełko wielokrotnego zamykania
pkg of 200 ea
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
626,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
626,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030106318
Cechy i korzyści
- 1703 w rutynowych opakowaniach są idealne do rutynowych zastosowań.
- Opakowania te umożliwiają bezpieczne przechowywanie kuwet UV w zamykanym pudełku, oferując jednocześnie wygodny dostęp do każdej kuwety w celu łatwego napełniania.
- Przezroczysty plastik UV, wolny od fluoropolimerów i innych halogenowanych węglowodorów.
- Dwie wbudowane długości ścieżki optycznej w jednej kuwecie - obróć kuwetę UVette o 90°, aby zmienić z 10 mm na 2 mm.
- Oznaczenia objętości dla 500 μL i 1000 μL.
- Głęboko osadzone okienko optyczne zapobiega zarysowaniom.
- Stożkowa podstawa kuwety dla optymalnego napełniania, matowy uchwyt do etykietowania.
- Idealne do użytku z Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer, dostępne adaptery do użytku z innymi popularnymi spektrofotometrami.
- Rutynowe pakowanie zapewnia wygodny dostęp do każdej pipety UVette i bezpieczne przechowywanie w zamykanym pudełku.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)