Kluczowe dokumenty
EP6338000020
Eppendorf® Mastercycler® Nexus Thermal Cyclers
GX2e, Eco units without control panels, AC/DC input 110 V, 50 - 60 Hz
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Kod UNSPSC:
41102421
NACRES:
NC.21
Produkt EP6338000020 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
Eco units without control panels
GX2e
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6338000020
metody
PCR: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje o produkcie
Dzięki wszechstronnemu urządzeniu Mastercycler nexus można wybrać materiały eksploatacyjne do PCR, które najlepiej pasują do danego testu. Cykler PCR nexus może pomieścić 96-dołkowe płytki PCR, probówki PCR o pojemności 0,2 ml, paski probówek PCR o pojemności 0,2 ml i probówki PCR o pojemności 0,5 ml. Przy poziomie hałasu poniżej 40 dB[a], nexus jest bardzo cichy i energooszczędny w tym samym czasie.
W erze sieci, nowy Mastercycler nexus jest niezawodnym towarzyszem, jeśli chodzi o codzienną rutynę PCR. Jest łatwy w użyciu, nie wymaga dużo miejsca ani energii, a po zakończeniu pracy wysyła wiadomość e-mail - czego jeszcze potrzebujesz od cyklera PCR?
Certyfikowana jakość
Wszystkie cyklery Eppendorf spełniają te wytyczne dotyczące jakości:
  • Indywidualne, udokumentowane certyfikaty kontroli jakości
  • Kalibracja zgodna z normami krajowymi i międzynarodowymi: NIST (USA), DKD/PTB (Niemcy), UKAS/NPL (Wielka Brytania)
  • Lista UL/cUL
Mastercycler nexus to cicha maszyna do PCR. Niski poziom hałasu sprawia, że praca w laboratorium jest przyjemniejsza, szczególnie gdy myśli się o kolejnych przełomowych odkryciach....
Koncepcja Flexlid Dzięki koncepcji Flexlid, cykler może obsługiwać wszystkie rodzaje materiałów eksploatacyjnych do PCR, od małej objętości aż do probówek PCR o pojemności 0,5 ml. Oczywiście pasują do niego wszystkie popularne płytki PCR - a jeśli przepustowość stanie się jeszcze większa, można po prostu podłączyć jedną lub dwie płytki Mastercycler nexus eco do urządzenia Mastercycler nexus
Zastosowanie
Standardowy PCR, szybki PCR, optymalizacja PCR
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)