Kluczowe dokumenty
EP5382000015
Eppendorf® ThermoMixer® C
basic device without thermoblock, AC/DC input 220 - 240 V, 50/60 Hz, EuroPlug (EU)
Synonim(y):
blok cieplny, sucha kąpiel
Wybierz wielkość
1 EA
14 020,00 zł
14 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
14 020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
14 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
220-240 V, EuroPlug
Właściwości
CE compliant
USB Interface
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5382000015
temp measuring range
accuracy: ±0.5 °C (at 20-45 °C)
Parametry
15-100 °C temp. range
300-3,000 rpm speed (mixing)
szer. × śr. × wys.
20.6 cm × 30.4 cm × 13.6 cm
śr. mieszadła
3 mm
masa
6.3 kg
Opis ogólny
Potrzebujesz wszystkiego? Eppendorf ThermoMixer C łączy doskonałą wydajność mieszania z doskonałą kontrolą temperatury, aby zagwarantować kompletne, niezawodne i powtarzalne wyniki testów. Popraw wyniki testów, mieszając i inkubując próbki w tym samym czasie. Eppendorf ThermoMixer C przekonuje użytkowników szybkimi i łatwymi w wymianie blokami SmartBlocks dla wszystkich popularnych naczyń laboratoryjnych, nowymi i ulepszonymi funkcjami programowymi oraz wysokim poziomem stabilności dla każdej częstotliwości mieszania. Różnorodność zastosowań jest niemal nieograniczona!
2DMix-Control
Unikalna technologia 2DMix-Control miesza ciecze w kontrolowanym ruchu okrężnym. ThermoMixer C zapewnia wystarczającą moc mieszania, aby poradzić sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami mieszania. Większość próbek jest efektywnie mieszana w czasie krótszym niż minuta, niezależnie od geometrii naczynia lub właściwości próbki.
Dla urządzenia Eppendorf ThermoMixer C dostępna jest szeroka gama bloków Eppendorf SmartBlocks. Te termobloki oferują najwyższą elastyczność w użyciu wszystkich popularnych formatów naczyń i płytek.
  • Szybka i prosta wymiana bloków dzięki Eppendorf QuickRelease
  • Zoptymalizowana konstrukcja bloku gwarantuje maksymalny transfer temperatury do próbki
  • Indywidualnie sterowane czujniki Eppendorf SmartBlocks umożliwiają kalibrację specyficzną dla bloku
Cechy i korzyści
Mieszanie, podgrzewanie i chłodzenie w jednym urządzeniu dla wysokiej elastyczności
  • Wszystkie popularne naczynia i formaty płytek od 5 μL do 50 ml dzięki różnym blokom Eppendorf SmartBlocks do standardowych zastosowań
  • Doskonała technologia 2DMix-Control zapewnia doskonałe mieszanie próbek
  • Technologia Anti-spill zapobiega zamoczeniu pokrywki i zanieczyszczeniu krzyżowemu
  • Zwiększona częstotliwość mieszania do 3000 obrotów na minutę zapewnia efektywne mieszanie próbek
  • Doskonałe zarządzanie temperaturą zapewnia maksymalną dokładność temperatury, co przekłada się na bezpieczeństwo obsługi
  • Kompatybilność z Eppendorf ThermoTop (condens.protect) do obsługi próbek bez kondensacji (dla Eppendorf SmartBlocks do 2,0 ml)
  • Predefiniowane przyciski programowe i przejrzysty układ menu umożliwiają prostą i intuicyjną obsługę
  • Dowolnie programowalne przyciski programów do indywidualnej optymalizacji
  • Eppendorf PhysioCare Concept zapewnia ergonomiczną konstrukcję i obsługę
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Thermomixer is a registered trademark of Eppendorf AG
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)