Kluczowe dokumenty
EP6337000019
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2 Thermal Cyclers
Nexus X2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (EU)
Synonim(y):
6906 Nexus X2, Termocykler PCR
Wybierz wielkość
1 EA
41 390,00 zł
41 390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
41 390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
41 390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CSA and CE compliant
Nexus X2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6337000019 (EU)
Parametry
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
metody
PCR: suitable
szer. × śr. × wys.
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
masa
11 kg
Opis ogólny
The Mastercycler nexus X2 gives you the ability to run two totally independent protocols at the same time. Smaller assays fit nicely on the 32-well-block – larger assays can exceed 48 samples and run on the 64-well-block. The larger block is available with a gradient function. As every member of the Mastercycler nexus family, the Mastercycler nexus X2 can be combined with all other family members in a network of up to 3 units. In combination with Eppendorf′s PCR Tubes, PCR Strips or divisible plates, the Mastercycler nexus X2 will give you consistent and publishable results every day!
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
  • Individual, documented quality control certificates
  • Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
  • UL/cUL listed
Zastosowanie
Mastercycler nexus nadaje się do precyzyjnej kontroli temperatury próbek, takich jak roztwory wodne, zawiesiny lub emulsje w zamkniętych mikroprobówkach podczas reakcji enzymatycznych, w szczególności standardowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), szybkiej PCR, optymalizacji PCR.
Standard PCR, Fast PCR, PCR optimization
Inne uwagi
Mastercycler nexus został zaprojektowany specjalnie do użytku w pomieszczeniach.
Polecane produkty
If using in Swtzerland please order Swiss powercord EP0013614639-1EA seperately.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)