Kluczowe dokumenty
Z759163
Labnet MultiGene OptiMax thermal cycler
temp. range 4-99.9 °C, AC/DC input 240 V AC (UK 3-pin and European 2-pin plug)
Synonim(y):
gradient thermal cyclers, pcr thermal cyclers, pcr thermo cyclers, thermal cyclers, thermo cyclers
Wybierz wielkość
1 EA
20 840,00 zł
20 840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
20 840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
20 840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Labnet TC 9610-230
Parametry
4-99.9 °C temp. range
4-99.9 °C temp. range
metody
PCR: suitable
szer. × śr. × wys.
24 cm × 42 cm × 24 cm
masa
9 kg
Opis ogólny
Nowy MultiGene OptiMax wprowadza nową szybkość i funkcje do naszej linii Thermal Cycler. Wykorzystuje łatwy interfejs użytkownika, ma znacznie większą szybkość działania dzięki zwiększeniu prędkości rampowania i eliminuje przestrzelenia lub niedostrzelenia, przyczyniając się do dłuższych czasów pracy.
Nowe funkcje, takie jak przeglądarka PC Viewer i kalkulator TM, umożliwiają podłączenie do komputera z systemem Windows za pomocą interfejsu USB i przeglądanie rzeczywistych profili temperaturowych w czasie rzeczywistym. Nowy 6-blokowy format gradientu pozwala wybrać temperatury, które chcesz zoptymalizować, zamiast wybierać je za Ciebie.
  • Brak kondensacji po całonocnym chłodzeniu w temperaturze 4°C
  • 200 kompletnych programów w pamięci
  • 6-segmentowa kontrola temperatury bloku z możliwością niezależnego wyboru temperatury 6-segmentu przez użytkownika
  • 6 bloków temperatury w formacie 4 x 4 dołki
  • Metoda ogrzewania/chłodzenia Peltiera
  • Kalkulator TM
  • Przeglądarka PC
  • Prosty interfejs użytkownika
  • Dostarczane kable zasilające dla brytyjskich wtyczek 3-pinowych lub europejskich wtyczek 2-pinowych
Informacje prawne
Multigene is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)