Kluczowe dokumenty
EP6335000020
Eppendorf® Mastercycler® Nexus Thermal Cyclers
Flat, complete unit, aluminum block, AC/DC input 115 V, 50/60 Hz (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Kod UNSPSC:
41102421
Właściwości
CSA and CE compliant
Flat
aluminum block
complete unit
holds 4 slides or other matching consumables
unit can control 2 other units in network
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6335000020 (US)
Parametry
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control range)
metody
PCR: suitable
szer. × śr. × wys.
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
masa
10.4 kg
Opis ogólny
Informacje o produkcie
Dzięki wszechstronnemu urządzeniu Mastercycler nexus można wybrać materiały eksploatacyjne do PCR, które najlepiej pasują do danego testu. Cykler PCR nexus może pomieścić 96-dołkowe płytki PCR, probówki PCR o pojemności 0,2 ml, paski probówek PCR o pojemności 0,2 ml i probówki PCR o pojemności 0,5 ml. Przy poziomie hałasu poniżej 40 dB[a], nexus jest bardzo cichy i energooszczędny w tym samym czasie.
W erze sieci, nowy Mastercycler nexus jest niezawodnym towarzyszem, jeśli chodzi o codzienną rutynę PCR. Jest łatwy w użyciu, nie wymaga dużo miejsca ani energii, a po zakończeniu pracy wysyła wiadomość e-mail - czego jeszcze potrzebujesz od cyklera PCR?
Certyfikowana jakość
Wszystkie cyklery Eppendorf spełniają te wytyczne dotyczące jakości:
  • Indywidualne, udokumentowane certyfikaty kontroli jakości
  • Kalibracja zgodna z normami krajowymi i międzynarodowymi: NIST (USA), DKD/PTB (Niemcy), UKAS/NPL (Wielka Brytania)
  • Lista UL/cUL
Mastercycler nexus to cicha maszyna do PCR. Niski poziom hałasu sprawia, że praca w laboratorium jest przyjemniejsza, szczególnie gdy myśli się o kolejnych przełomowych odkryciach....
Zastosowanie
Standardowy PCR, szybki PCR, optymalizacja PCR
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)