MB000000E
m-Endo Total Coliform Broth (Dehydrated)
For testing drinking water for total coliform detection
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
powder (dehydrated)
okres trwałości
60 mo.
opakowanie
pkg of 110 g
kolor
pink-purple dehydrated powder
pink-red prepared medium
moc wejściowa
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type cider
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.1 (25.0 °C)
Zastosowanie
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
przydatność
coliforms
Zastosowanie
Bioburden
Microbial Limits
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
pożywka hodowlana
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2