Przejdź do
MBD0012
Wzorzec mikrobiologicznego DNA z Enterococcus faecalis
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.3 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne. Wzorzec genomowego DNA drobnoustrojów Enterococcus faecalis może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności przepływu pracy analiz mikrobiomicznych lub meta-genomicznych oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. Enterococcus faecalis to Gram-dodatnia, fakultatywnie beztlenowa, niemotylna bakteria o kształcie pałeczki okrężnicy. Jest bakterią komensalną ludzkiego jelita i głównym patogenem oportunistycznym u pacjentów z obniżoną odpornością i w podeszłym wieku. Patogeneza infekcji E. faecalis opiera się częściowo na jej zdolności do kolonizacji jelit. Po zaburzeniu homeostazy jelitowej E. faecalis może przerastać, przekraczać barierę jelitową i przedostawać się do limfy i krwiobiegu. Wydaje się, że izolaty E. faecalis, które trafiły do kolekcji szczepów, głównie ze źródeł zakażeń klinicznych, nabyły oporność na tetracyklinę i chloramfenikol w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, a następnie oporność na gentamycynę i erytromycynę w latach siedemdziesiątych XX wieku, a następnie oporność na ampicylinę i wankomycynę w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu >=10 ng/μL w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu >=10 ng/μl w buforze TE o pH 8,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0013MBD0014MBD0019
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, ≥10 ng/μL
description
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
concentration
≥10 ng/μL
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)