Kluczowe dokumenty
EP6133000908
Eppendorf BioPhotometer® D30
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 120 V, 50/60 Hz (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Właściwości
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiodes
including Eppendorf μCuvette G1.0
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6133000908 (US)
szer. × śr. × wys.
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
rozmiar
12.5 mm × 12.5 mm , cuvette shaft
masa
5.4 kg
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)