EP6001082210
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 24 boxes up to 136 x 136 x 53 mm (2 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (346 mm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
5-Compartment
Holds 24 x boxes (2 in.)
closed configuration for storage of 24 boxes up to 136 x 136 x 53 mm (2 inch boxes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001082210
metody
cryopreservation: suitable
zewnętrzne szer. × śr. × wys.
(140 mm) (563 mm) (346 mm)
rozmiar
563x140x346 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)