Przejdź do
HS120387
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120387
Feature:
Holds 25 x 5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120387
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
22.6 mm
color
white
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120388HS120379HS120367
description
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 25 x 5 mL tubes, blue, pk of 10
description
Holds 144 x 0.2 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 16 x 50 mL tubes, blue, pk of 10
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
feature
Holds 25 x 5 mL tubes
feature
Holds 144 x 0.2 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120387
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120388
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120379
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120367
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
well diam.
22.6 mm
well diam.
22.6 mm
well diam.
7.9 mm
well diam.
31.6 mm
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)