EP6001021110
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x DWP (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
Holds 24 x DWP (4 x 6) configuration
max. DWP number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001021110 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
549 mm (21.6 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 224 mm (8.8 in.)