Kluczowe dokumenty
HS120104
Pearl™ Pipette
adjustable, volume 100-1000 μL, blue, single-channel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue
white
Właściwości
adjustable
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120104
zakres pomiaru objętości
100-1000 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wewnętrzne części metalowe zapewniają większą dokładność i stabilność kalibracji oraz długą żywotność
- Ergonomiczny, lekko pochylony w dół przycisk wyrzutnika końcówki zmniejsza zmęczenie dłoni i częstość występowania urazów związanych z powtarzającym się napięciem (RSI)
- Łatwa regulacja głośności z blokadą zapobiegającą przypadkowej zmianie
- Oddzielny wyrzutnik końcówek
- Duży cyfrowy wyświetlacz głośności
- Kodowany kolorami i oznaczony zakresem głośności
- Zarówno na górze, jak i po bokach znajdują się elementy oznaczone kolorami w celu szybkiego wizualnego potwierdzenia
- Certyfikat CE i produkcja zgodna z normami ISO08655 i GLP
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)