EP5948000107
632 Wirówka 5920 R
refrigerated, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
Eppendorf® Centrifuge 5920R
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
CSA approved
refrigerated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5948000107
metody
centrifugation: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Uniwersalna wirówka z rotorem S-4x1000.
- Zawiera pojemniki na płytki/rurki i uchwyt na płytki.
- Wysoka przepustowość z elastycznością opartą na przechowywaniu próbek.
Uniwersalne pojemniki na probówki i płytki
Zarówno Rotor S-4x1000 z pojemnikami o dużej pojemności, jak i Rotor S-4xUniversal-Large umożliwiają stosowanie zarówno probówek, jak i płytek w tym samym pojemniku.
Zalety
- Oszczędność czasu: Brak konieczności wymiany kubełków
- Oszczędność kosztów: Brak konieczności stosowania oddzielnych kubełków na płytki
- Oszczędność miejsca: Brak konieczności przechowywania różnych kubełków
Zaawansowany system operacyjny
- Centrifuge 5920 R jest wyposażona w nowoczesny system operacyjny o wyjątkowej funkcjonalności
- Wielojęzyczne menu obsługi z dużym podświetlanym wyświetlaczem
- Możliwość zapisania do 99 programów zdefiniowanych przez użytkownika
- 5 przycisków programów dla łatwego dostępu do programów rutynowych
- Funkcja10334 do automatycznego wstępnego chłodzenia w oparciu o zaprogramowany czas i datę
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Rotory z wiadrem obrotowym i adaptery umożliwiają stosowanie probówek i butelek o pojemności od 0,2 ml do 1000 ml.
- Opcje rotorów płytkowych do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR lub Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w biologii molekularnej w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 250 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 21 194 × g (13 700 obr./min)
- Aerozoloszczelne pokrywki 10316 umożliwiają szybkie i ergonomiczne zamykanie pokrywek
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
- Zakres temperatur od -11 do 40 st. C
- Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia
- Funkcja10334 umożliwia automatyczne wstępne chłodzenie w oparciu o zaprogramowany czas i datę
- Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu pracy - próbki pozostają chłodne
- Wyłączenie ECO włącza się po 8 godzinach (regulowane) nieużywania, aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki
- Technologia dynamicznego sterowania sprężarką (DCC) zapewniająca precyzyjną wydajność chłodzenia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)