Merck
EP5409715003
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409715003 (Global)
Parametry
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5427R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG