Kluczowe dokumenty
EP0030122410
Eppendorf Tube® Conical with screw cap
tube capacity 25 mL, Quality, pkg of 200 pieces, bag of 4 × 50 tubes
Wybierz wielkość
200 EACH
314,00 zł
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EACH
314,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Quality
opakowanie
case of 200 ea
pkg of 200 pieces
bag of 4 × 50 tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122410
pojemność probówki
25 mL
Opis ogólny
Odkryj nowe probówki stożkowe Eppendorf 25 mL! Dzięki nowym probówkom stożkowym Eppendorf 25 mL przenosimy dziedzinę probówek stożkowych na wyższy poziom. Gdy trzeba przygotować, odwirować, wymieszać lub przechowywać próbki o objętości większej niż 15 ml, ale znacznie mniejszej niż 50 ml, naukowcy często nie mają innego wyboru, jak tylko użyć tradycyjnych probówek stożkowych z zakrętką o pojemności 15 ml lub 50 ml. Dylemat ten został rozwiązany dzięki nowym probówkom stożkowym Eppendorf o pojemności 25 ml. Mają one taką samą średnicę jak probówki stożkowe 50 ml, ale nie są tak długie. Dzięki temu głębokość wprowadzania pipet do rurki jest znacznie mniejsza w porównaniu z rurką stożkową o pojemności 50 ml. Nowa probówka o pojemności 25 ml jest dostępna z zakrętką, a także z innowacyjną zakrętką SnapTec. To opatentowane rozwiązanie stanowi unikalne zamknięcie zatrzaskowe w segmencie probówek stożkowych.
Najwyższej jakości surowce bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów podczas produkcji zapewniają najwyższą integralność próbki. Zapewniona jest wysoka stabilność wirowania do 17 000 x g, szczelność pokrywki od -86 °C do 100 °C, a także optymalna widoczność próbki i osadu.
Zapewniona jest kompatybilność z istniejącymi peryferiami laboratoryjnymi, ponieważ ta nowa probówka Eppendorf ma taką samą średnicę jak probówki stożkowe o pojemności 50 ml. Dostępne są komponenty systemu, takie jak adaptery do wirowania, Eppendorf SmartBlock, uchwyt na probówki MixMate, pudełko do przechowywania i stojak na pojedyncze probówki.
Nowa konstrukcja zakrętki: spłaszczone i rowkowane boki.
  • Przyjazna dla użytkownika, ergonomiczna obsługa (łatwe otwieranie/zamykanie) i obsługa jedną ręką
  • Umożliwia stabilne ustawienie w pozycji pionowej, a tym samym minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia
  • Wysokiej jakości materiał i precyzyjne formowanie zapewniają wysoką szczelność i minimalizują utratę próbki
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)