EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
Wybierz wielkość
1400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1400,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920740008 (Global)
Parametry
4,099 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
133 mm
Średnica
62 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)