Merck
EP5825732006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
conical bottom
Właściwości
capacity 5 x 50 mL conical tubes
skirt
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825732006 (Global)
Parametry
3,027 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
120 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG