Kluczowe dokumenty
EP5810759005
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4 x 30-50 mL tubes, set of 2 pieces
Wybierz wielkość
2 EA
758,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
758,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for use with 4 x 30-50 mL tubes
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810759005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular buckets
Opis ogólny
Adapter do probówek do prostokątnego wiadra Eppendorf 250 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)