Kluczowe dokumenty
EP5810000525
Eppendorf® Centrifuge 5810 G
incl. rotor S-4-104 and 15/50 mL adapters, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Wirówka 5810 G, Wirówka Eppendorf
Wybierz wielkość
1 EA
40 520,00 zł
40 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
40 520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
40 520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
to hold 28 50 mL conical tubes
to hold 4 750 mL round buckets
to hold 56 15 mL conical tubes
incl. rotor S-4-104 and 15/50 mL adapters
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810000525 (EU)
Parametry
14000 rpm
20913 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Wirówka 5810/5810 R to koń pociągowy dla laboratoriów o średniej i wysokiej wydajności. Łączy w sobie niezwykłą wszechstronność i pojemność zarówno dla probówek, jak i płytek z wyjątkowo kompaktowymi wymiarami. Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R dzięki swojej renomowanej jakości i niezawodności oferuje najbardziej opłacalne rozwiązanie do zastosowań o średniej i dużej wydajności - teraz i w przyszłości. Łączy w sobie niezwykłą wszechstronność i pojemność zarówno dla probówek, jak i płytek z wyjątkowo kompaktową powierzchnią. Dzięki nowej generacji rotorów pojemność wirówki 5810/5810 R wzrasta do maks. 4 × 750 ml (lub maks. 28 × 50 ml/56 × 15 ml). Jest to najbardziej kompaktowa 3-litrowa wirówka dostępna obecnie na rynku.
Cechy i korzyści
  • Rotory z wiadrem obrotowym i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml.
  • Rotory płytkowe do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
  • Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
  • Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
  • Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywy Eppendorf QuickLock do łatwej obsługi jedną ręką
  • Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
  • Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
  • Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
  • Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)