Kluczowe dokumenty
EP5804792009
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
round bottom
Właściwości
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804792009 (Global)
Parametry
3,116 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
113 mm
Średnica
17.5 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery pasujące do różnych rozmiarów probówek dla rotora Eppendorf S-4-72.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)