EP5810000620
Eppendorf® Centrifuge 5810 G
incl. rotor S-4-104 and adapter for round bottom tubes diameter 13/16 mm, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Wirówka laboratoryjna, Wirówka stacjonarna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
to hold 4 750 mL round buckets
to hold 80 16 mm round bottom tubes
to hold 92 13 mm round bottom tubes
incl. rotor S-4-104 and adapter for round bottom tubes diameter 13/16 mm
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810000620 (EU)
Parametry
14000 rpm
20913 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Rotory z wiadrem obrotowym i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml.
- Rotory płytkowe do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
- Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
- Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
- Aerozoloszczelne zakrętki i pokrywy Eppendorf QuickLock do łatwej obsługi jedną ręką
- Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem
- Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
- Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
- Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
- Automatyczne rozpoznawanie rotora i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)