Kluczowe dokumenty
EP5804706005
632 4 Wiadra Falcon
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Wybierz wielkość
2 EA
2980,00 zł
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
2980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
opakowanie
set of 4 pieces
producent / nazwa handlowa
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)