EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
Wybierz wielkość
3970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3970,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427752005
Parametry
13,200 max. RCF (19,090 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)