Kluczowe dokumenty
EP5702742007
632 20 Maty gumowe
for use with Adapter 5702 742.007, pack of 20 ea
Synonim(y):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
Holds 10 mL tubes
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702742007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Adapter 5702 742.007
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)