Kluczowe dokumenty
EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Wybierz wielkość
1 EA
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427755004 (Global)
Parametry
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5430/5430R
Opis ogólny
Rotory do wirówek Eppendorf 5430 i 5430 R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)