Kluczowe dokumenty
EP5409704001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11-Kit, aerosol tight, Eppendorf® 5409704001 (Global), lid
Wybierz wielkość
1 EA
3970,00 zł
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409704001 (Global)
Parametry
13,200 rpm
19,100 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5427R
Opis ogólny
Rotor zawiera aerozoloszczelną pokrywę i jest przeznaczony do użytku z wirówką Eppendorf 5427 R. Jego maksymalna prędkość wirowania wynosi 19090 × g (13 200 obr./min). Aerozoloszczelność pokrywy została przetestowana i certyfikowana zgodnie z załącznikiem AA do normy IEC 1010-2-020/IEC 61010-2-020. Certyfikat znajduje się w instrukcji obsługi.
Rotory pasujące do wirówki z chłodzeniem Eppendorf 5427 R.
Cechy i korzyści
  • Maks. prędkość: 19 090 × g (13 200 obr./min)
  • Rotor z wyższą krawędzią do bezpiecznego wirowania do 24 kolumn wirówkowych
  • Aerozoloszczelna pokrywa Eppendorf QuickLock®
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)