EP5424706002
632 Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
Wybierz wielkość
2550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2550,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5424706002
Parametry
15,000 max. RCF (18,111 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)