Kluczowe dokumenty
EP5406000046
632 Wirówka 5425 R
keypad control, refrigerated, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Synonim(y):
Wirówka 5425 R z rotorem FA-24x2
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Produkt EP5406000046 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
CE compliant
CSA approved
refrigerated
keypad control
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5406000046
Parametry
21,300 × g speed
metody
centrifugation: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nowa 24-miejscowa wirówka Eppendorf Centrifuge 5425 R to nowy ulubiony wybór na stanowisku laboratoryjnym do rozdzielania wrażliwych na temperaturę próbek o objętości od 0,2 do 5 ml. Ulepszony system chłodzenia wirówki 5425 R zapewnia optymalne wyniki separacji i niezawodne chłodzenie w temperaturze 4 °C, nawet przy maksymalnej prędkości wirnika. Dzięki krótkiemu czasowi wstępnego chłodzenia wynoszącemu zaledwie 8 minut (od ~21°C do 4°C), wirówka jest gotowa do pracy w każdej chwili.
Wirówka 5425 jest nowym standardem laboratoryjnym z 24-miejscową pojemnością i prędkością do 21, 330 x G. Skupiając się na standardowych zastosowaniach, jest niezbędnym elementem wyposażenia nowoczesnych laboratoriów zapewniającym optymalną separację. Wirówka 5425 jest niezawodnym partnerem, szczególnie dla użytkowników o wysokiej wydajności, którzy oczekują najwyższego poziomu komfortu ergonomicznego i zapewniają dużą elastyczność dzięki 6 opcjom wirników.
Zastosowanie
Wirówka 5425 R nadaje się do oddzielania zatwierdzonych próbówek zawierających roztwory wodne i zawiesiny o różnej gęstości.
Cechy i korzyści
  • Ma maksymalną pojemność 10 x 5 ml i osiąga maksymalną prędkość 21 300 x g / 15 060 obr.
  • Oferuje dodatkową funkcję kontroli temperatury, umożliwiając wirowanie w temperaturze od -10°C do +40°C.
  • Funkcja szybkiej regulacji temperatury umożliwia rozpoczęcie wirowania bez próbek w celu szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury w komorze rotora.
  • Kompatybilność z systemem Eppendorf VisioNize, który umożliwia scentralizowane monitorowanie i zarządzanie danymi poprzez integrację oprogramowania
Ponadto wirówka 5425 oferuje:
  • Szybsze przyspieszanie i zwalnianie(10 ramp przyspieszania i hamowania)
  • Niższy poziom hałasu zapewniający ciche środowisko pracy
  • Niewielka powierzchnia zajmująca tylko tyle miejsca w laboratorium, ile potrzeba
  • Niższa wysokość załadunku dla wygodnego wkładania rotora i/lub próbek
  • Dostępne z pokrętłami i klawiaturą: Szybkie ustawianie parametrów lub łatwe czyszczenie przycisków
  • Czytelny wyświetlacz i przyjazne dla użytkownika menu
Nowe funkcje oprogramowania:
  • Wyświetlany jest czas, który upłynął od ostatniego uruchomienia
  • 3 przyciski programowe umożliwiające bezpośredni dostęp do często używanych ustawień
  • Ulepszona funkcja skrótu (bez ciągłego naciskania przycisku)
Nowy mechanizm otwierania/zamykania pokrywy rotora:
  • Technologia10316 dla ergonomicznego blokowania pokrywy
  • Zamyka się po zaledwie ¼ obrotu
  • Oszczędność czasu i odciążenie nadgarstka
Inne uwagi
  • Wirówka 5425 R jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i musi być obsługiwana zgodnie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi laboratoryjnego sprzętu elektrycznego.
  • Ważne jest, aby upewnić się, że podczas obsługi wirówek Eppendorf używane są wyłącznie rotory odpowiednie do użycia z daną wirówką.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)