EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
Synonim(y):
Rotor Eppendorf, Wirówka laboratoryjna, Wirówka stołowa
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V AC, US 3-pin plug
Właściwości
CSA approved
knob control
without rotor
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5405000646
Parametry
15060 rpm speed (Max Speed )
metody
centrifugation: suitable
pojemność
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)