Kluczowe dokumenty
EP5404000410
Eppendorf® Centrifuge 5424 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Właściwości
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL tubes
knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
refrigerated
producent / nazwa handlowa
5404000410
Eppendorf® 5404000410
Eppendorf®
Parametry
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21130 × g
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)