Dokumenty
TC-50L-BK
Millipore
ABO Reagent Diluent
ABO Reagent Diluent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
forma przeciwciała
unpurified
Poziom jakości
Postać
liquid
opakowanie
pack of 50 L
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
8-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk.
For dilution of ABO reagents.
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2