Kluczowe dokumenty
EP5368000010
Eppendorf® Exchangeable Thermoblock
Holds for 4 x slides
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Właściwości
Holds for 4 x slides
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5368000010
Opis ogólny
  • Idealny do eksperymentów hybrydyzacji na szkiełkach, np. mikromacierzy, FISH i CISH.
  • Zwiększona wydajność hybrydyzacji dzięki szybkiemu i jednorodnemu mieszaniu próbki (przy użyciu komfortowego termomiksera).
  • Równomierne ogrzewanie i kontrola atmosfery poprawia stosunek sygnału do tła, zwiększa intensywność sygnału i zapewnia doskonałą powtarzalność.
  • Wysoka stabilność temperatury podczas hybrydyzacji.
  • System zapewnia najwyższy poziom jednorodności parametrów hybrydyzacji pomiędzy komorami.
  • Podkładki zbiornika zapewniają wysoką wilgotność powietrza.
  • Światłoszczelne wnętrze.
Informacje o produkcie
Do użytku z ThermoStat plus (grzanie/chłodzenie).
System wymiennych termobloków do miksera Eppendorf ThermoMixer® comfort i ThermoStat plus zapewnia precyzyjne "dopasowanie" do wszystkich popularnych probówek laboratoryjnych: od prostej kontroli temperatury substancji chemicznej po złożone reakcje enzymatyczne i eksperymenty hybrydyzacji, od MTP po probówki stożkowe o pojemności 50 ml - możliwości zastosowania są praktycznie nieograniczone!
Funkcje
  • Szeroka gama wymiennych termobloków do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, a także płytek i szklanych szkiełek.
Termobloki izolowane termicznie zapewniają ergonomiczną i bezpieczną obsługę (brak bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami - nie poparzysz palców)
  • Technologia suchej inkubacji eliminuje ryzyko zanieczyszczenia związane z klasyczną inkubacją w łaźni wodnej
  • Prosta wymiana termobloków
  • Łatwy dostęp do rurek
  • Cicha praca i optymalny transfer temperatury dzięki pełnej obudowie i niestandardowemu dopasowaniu rurek w wymiennych termoblokach
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Thermomixer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)