Merck
EP5305000614
Eppendorf® Concentrator Plus
basic device, with rotor F-45-48-11, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, EuroPlug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
refrigerated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5305000614
Opis ogólny
Dzięki zaawansowanej technologii ogrzewania, Eppendorf Concentrator plus to koncentrator próżniowy, który ułatwia szybkie, wydajne, a jednocześnie delikatne zagęszczanie DNA, RNA, nukleotydów, białek i innych próbek płynnych lub mokrych. Jego powlekana pokrywa zapewnia doskonałą odporność chemiczną na wiele kwasów i rozpuszczalników organicznych.Najnowszy Concentrator plus to wirówka próżniowa, która stanowi ergonomiczne, intuicyjne i trwałe rozwiązanie, wygodnie mieszczące się na każdym stole laboratoryjnym. Powlekana pokrywa zwiększa trwałość, zapewniając odporność chemiczną na kwasy i rozpuszczalniki organiczne. Koncentrator Eppendorf Concentrator plus jest dostępny w trzech konfiguracjach, zaprojektowanych z myślą o indywidualnych potrzebach laboratorium:
  • Podstawowy system Concentrator plus do podłączenia do zewnętrznej pompy próżniowej
  • Kompletny system Concentrator plus ze zintegrowaną, odporną na rozpuszczalniki, wymagającą konserwacji i bezolejową membranową pompą próżniową PTFE oraz pułapką kondensacyjną.
  • Ten sam kompletny system Concentrator plus, ale z dodatkowym portem próżniowym, dzięki czemu można używać zintegrowanej pompy oddzielnie, bez konieczności jej odłączania.
Zastosowanie
wirowanie, koncentracja
Cechy i korzyści
  • Dostępny w 3 konfiguracjach Wyjątkowo cicha praca <50 dB(A)
  • Odporna na chemikalia, bezobsługowa pompa membranowa PTFE eliminuje potrzebę wymiany oleju w pompie
  • Niewielkie rozmiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Szeroka gama 15 różnych opcji rotorów do probówek o pojemności od 0,2 ml do 50 ml, mikropłytek i płytek PCR
  • Bezsilnikowy napęd indukcyjny i odporna na chemikalia komora ze stali nierdzewnej zapewniają bezawaryjną pracę
  • Możliwość połączenia z większością dostępnych na rynku zimnych pułapek do użytku z oparami
  • Powlekana pokrywa o doskonałej odporności chemicznej
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)