Kluczowe dokumenty
EP4861000112
Eppendorf® Xplorer® 12-channel pipettor
volume 0.5-10 μL, multifunction rocker switch, medium gray, for pipette tips 20 ul
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
for pipette tips 20 ul
multifunction rocker switch
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000112
pojemność
0.5-10 μL
kolor
medium gray
Opis ogólny
  • Wielofunkcyjny przełącznik z funkcjami góra to góra i dół to dół
  • Pokrętło wyboru do szybkiego i łatwego wyboru funkcji
  • Czytelny kolorowy wyświetlacz bez podmenu, ustawiony pod ergonomicznym kątem, zapewniający optymalną czytelność w każdej pozycji
  • Sprężynowy stożek końcówki do wszystkich pipet o pojemności do 1000 μL zapewniający minimalne siły mocowania końcówki pomaga zmniejszyć naprężenia
  • Wydajny akumulator zapewniający do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania
  • Oddzielne gniazdo zasilania: Praca może być kontynuowana podczas ładowania
  • Dostosowanie do warunków zewnętrznych (np. wysokość geograficzna, ciecze o dużej gęstości)
  • Dolna część pipety może być sterylizowana w autoklawie w celu zapewnienia odkażania
  • Sprężynowy stożek końcówki (nie dla wielokanałowej pipety 1200 μL)
  • Tylko Xplorer plus: Indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje, wyświetlanie interwałów serwisowych
Eppendorf®, renomowana firma z branży life science, specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży instrumentów, materiałów eksploatacyjnych i usług do obsługi cieczy, próbek i komórek w laboratoriach na całym świecie. Dzięki zróżnicowanej gamie produktów, produkty Eppendorf są szeroko stosowane zarówno w akademickich, jak i komercyjnych laboratoriach badawczych.
Cechy i korzyści
  • Elektroniczna pipeta z poduszką powietrzną oferująca wyjątkową prostotę, precyzję i powtarzalność.
  • Pipeta została zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze za pomocą wielofunkcyjnego przełącznika, który działa zgodnie z logiką "góra to góra" do zasysania i "dół to dół" do dozowania.
  • Pokrętło wyboru pomaga w szybkim wyborze różnych trybów.
  • Posiada intuicyjny kolorowy wyświetlacz, który eliminuje potrzebę korzystania z podmenu i jest ergonomicznie ustawiony pod optymalnym kątem, zapewniając optymalną czytelność z dowolnej pozycji.
  • Sprężynowy stożek końcówki we wszystkich pipetach do 1000 µL minimalizuje siły mocowania końcówki i pomaga zmniejszyć naprężenia podczas pipetowania.
  • Wydajny akumulator umożliwia do 8 godzin nieprzerwanej pracy bez konieczności ładowania.
  • Oddzielne gniazdo zasilania umożliwia kontynuowanie pracy podczas ładowania urządzenia.
  • Łatwo dostosowuje się do różnych warunków zewnętrznych, w tym zmian wysokości geograficznej lub pracy z cieczami o dużej gęstości.
  • Możliwość sterylizacji dolnej części pipety w autoklawie w celu zapewnienia odkażania.
  • Stożek końcówki pipety jest wyposażony w mechanizm sprężynowy (z wyjątkiem modelu wielokanałowego 1200 µL).
  • Xplorer plus oferuje takie funkcje, jak indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje i wyświetlanie interwałów serwisowych.
  • Zapewnienie wyników, na których można polegać: Dokładność i precyzja niezmiennie w granicach normy ISO 8655
  • Zawsze istnieje możliwość pracy z końcówkami innych producentów: Skalibrowane do użytku z końcówkami do pipet epT.I.P.S. (384), ale wyposażone w uniwersalny system stożków.
  • Niewspółosiowe końcówki pipet lub końcówki, które spadają lub nie są prawidłowo wyrzucane, należą już do przeszłości: Sprężynowe stożki końcówek1 umożliwiają łatwe mocowanie końcówek, a technologia SOFT eject zmniejsza siłę wyrzucania końcówek nawet o 50%.
  • Dzięki temu praca w laboratorium jest bezpieczniejsza, a próbki są wolne od zanieczyszczeń: Nasze pipety wielokanałowe są łatwe i szybkie w demontażu i zawsze można je sterylizować w autoklawie.
  • Zbudowane z myślą o trwałości i długiej pracy w laboratorium: Najwyższej jakości materiały i odporność na promieniowanie UV to podstawowe cechy naszych pipet.
  • Wspieranie zdrowych warunków pracy w laboratorium: Niska waga, idealna równowaga dłoni i niskie siły operacyjne zgodnie z koncepcją Eppendorf PhysioCare.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)