Kluczowe dokumenty
EP4861000139
Eppendorf® Xplorer® 12-channel pipettor
volume 5-100 μL, multifunction rocker switch, yellow, for pipette tips 200 ul
Wybierz wielkość
1 EACH
5410,00 zł
5410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
5410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
5410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for pipette tips 200 ul
multifunction rocker switch
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000139
pojemność
5-100 μL
kolor
yellow
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Wielofunkcyjny przełącznik z funkcjami góra to góra i dół to dół
  • Pokrętło wyboru do szybkiego i łatwego wyboru funkcji
  • Czytelny kolorowy wyświetlacz bez podmenu, ustawiony pod ergonomicznym kątem, zapewniający optymalną czytelność w każdej pozycji
  • Sprężynowy stożek końcówki do wszystkich pipet o pojemności do 1000 μL zapewniający minimalne siły mocowania końcówki pomaga zmniejszyć naprężenia
  • Wydajny akumulator zapewniający do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania
  • Oddzielne gniazdo zasilania: Praca może być kontynuowana podczas ładowania
  • Dostosowanie do warunków zewnętrznych (np. wysokość geograficzna, ciecze o dużej gęstości)
  • Dolna część pipety może być sterylizowana w autoklawie w celu zapewnienia odkażania
  • Sprężynowy stożek końcówki (nie dla wielokanałowej pipety 1200 μL)
  • Tylko Xplorer plus: Indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje, wyświetlanie interwałów serwisowych
632 jest wiodącą firmą w dziedzinie nauk przyrodniczych. Tworzy i sprzedaje narzędzia, materiały i usługi do obsługi cieczy, próbek i komórek w laboratoriach na całym świecie. Zastosowane materiały i konstrukcja pipet są zdeterminowane przez czynniki takie jak odporność chemiczna i autoklawowalność. Aby przedłużyć żywotność pipety, zaleca się jej regularne czyszczenie i sprawdzanie, przeprowadzanie konserwacji i wymianę zużytych części zamiast kupowania nowych pipet. Ponieważ pipety są precyzyjnymi urządzeniami, które z czasem mogą stać się mniej precyzyjne z powodu normalnego zużycia, regularna konserwacja i kalibracja są niezbędne do zapewnienia spójnych i wysokiej jakości wyników.
Cechy i korzyści
  • Elektroniczne pipety z poduszką powietrzną są coraz prostsze, dokładniejsze i bardziej powtarzalne.
  • Wielofunkcyjne pokrętło z logiką "góra to góra" (zasysanie) i "dół to dół" (dozowanie) pozwala na intuicyjną obsługę.
  • Ergonomiczny kąt nachylenia i intuicyjny kolorowy wyświetlacz bez podmenu zapewniają najlepszą czytelność w każdej pozycji.
  • Sprężynowy stożek końcówki we wszystkich pipetach do 1000 µL minimalizuje siły mocowania końcówki i pomaga zmniejszyć naprężenia podczas pipetowania.
  • Mocny akumulator umożliwia ciągłą pracę do 8 godzin bez konieczności ładowania.
  • Pokrętło wyboru pozwala na szybki i łatwy wybór trybu.
  • Aby zminimalizować siłę potrzebną do mocowania końcówek i zmniejszyć naprężenia, nasze pipety do 1000 µL są wyposażone w sprężynowy stożek końcówki.
  • Oddzielne gniazdo zasilania umożliwia kontynuowanie pracy podczas ładowania.
  • Łatwa adaptacja do czynników środowiskowych, takich jak wysokość geograficzna i ciecze o dużej gęstości.
  • Możliwość sterylizacji dolnej części pipety w autoklawie w celu zapewnienia odkażania.
  • Stożek końcówki pipety jest wyposażony w mechanizm sprężynowy (z wyjątkiem modelu wielokanałowego o pojemności 1200 µL).
  • Xplorer plus oferuje takie funkcje, jak indywidualne programowanie, stałe ustawienia objętości, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje i wyświetlanie interwałów serwisowych.
  • Zapewnienie wyników, na których można polegać: Dokładność i precyzja niezmiennie w granicach normy ISO 8655
  • Zawsze istnieje możliwość pracy z końcówkami innych producentów: Skalibrowane do użytku z końcówkami do pipet epT.I.P.S. (384), ale wyposażone w uniwersalny system stożków.
  • Niewspółosiowe końcówki pipet lub końcówki, które spadają lub nie są prawidłowo wyrzucane, należą już do przeszłości: Sprężynowe stożki końcówek1 umożliwiają łatwe mocowanie końcówek, a technologia SOFT eject zmniejsza siłę wyrzucania końcówek nawet o 50%.
  • Dzięki temu praca w laboratorium jest bezpieczniejsza, a próbki są wolne od zanieczyszczeń: Nasze pipety wielokanałowe są łatwe i szybkie w demontażu i zawsze można je sterylizować w autoklawie.
  • Zbudowane z myślą o trwałości i długiej pracy w laboratorium: Najwyższej jakości materiały i odporność na promieniowanie UV to podstawowe cechy naszych pipet.
  • Wspieranie zdrowych warunków pracy w laboratorium: Niska waga, idealna równowaga dłoni i niskie siły operacyjne zgodnie z koncepcją Eppendorf PhysioCare.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)