Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
EP4982000314
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Multipette® M4
starter kit, adjustable
Synonim(y):
dozownik, pipetor
Wybierz wielkość
1 EACH
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
adjustable
no. of channels 1 x Channel
starter kit
opakowanie
pack of 1 incl. Combitips® advanced Box, Combitips® advanced assortment pack (1 tip of each size) and Pipette Holder 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4982000314
zakres pomiaru
1 ul - 10 ml
Opis ogólny
Multipette M4 firmy Eppendorf jest idealna do wielokrotnego dozowania objętości w długich seriach bez konieczności wielokrotnego pobierania cieczy. W połączeniu z zaawansowanymi końcówkami dozującymi Combitips®, nawet trudne do dozowania, lepkie lub lotne ciecze nie stanowią problemu dla Multipette. Dzięki hermetycznie zamkniętym końcówkom system pipetowania wyporowego Multipette/Combitips zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa podczas pracy z cieczami zakaźnymi, toksycznymi lub radioaktywnymi.
System Multipette M4/Combitip umożliwia dozowanie objętości na zasadzie wyporu. Ciecz jest dozowana bezpośrednio bez poduszki powietrznej, dzięki czemu zawsze dozowana jest odpowiednia objętość, niezależnie od gęstości, lepkości i lotności cieczy. Multipette M4 oferuje unikalny zakres objętości od 1 μL do 10 ml i jest jedynym mechanicznym dozownikiem, który dozuje zasysaną ciecz do 100 razy bez konieczności ponownego napełniania końcówki. Innowacyjny licznik kroków zapewnia bezbłędną pracę nawet po przerwaniu lub rozproszeniu uwagi podczas procedury dozowania. Całkowicie opróżniony Combitip można łatwo wysunąć jedną ręką za pomocą dźwigni operacyjnej bez bezpośredniego dotykania końcówki.
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Cechy i korzyści
  • Mechaniczny wielodozownik wyporowy: jednorazowe napełnienie końcówki i dozowanie do 100 razy bez konieczności ponownego napełniania.
  • Automatyczne rozpoznawanie Combitip eliminuje czasochłonne obliczenia objętości
  • Czytelny wyświetlacz gwarantuje bezstresową i intuicyjną obsługę dzięki cyfrowemu wyświetlaniu objętości dozowania Zintegrowana funkcja "Sleep" wyłącza urządzenie, gdy nie jest używane, zmniejszając w ten sposób zużycie energii
  • Centralny wyrzutnik Combitip: całkowicie opróżniony Combitip można łatwo wysunąć jedną ręką
  • Szeroki zakres dozowania: 1 µL do 10 mL dla elastycznej pracy
  • Całkowicie opróżnioną zaawansowaną końcówkę Combitips® można łatwo wysunąć jedną ręką za pomocą dźwigni operacyjnej
  • Idealny do lepkich lub pieniących się roztworów i cieczy o wysokim ciśnieniu pary dzięki zasadzie wyporu
  • Bezpieczna obsługa materiałów toksycznych, radioaktywnych lub zakaźnych
Informacje prawne
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)