Kluczowe dokumenty
EP4423000010
632 633
Wybierz wielkość
1 EA
442,00 zł
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
442,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
mechanical
pipetting type: air-cushion
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4423000010 (Global)
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Dodatkowo, Eppendorf Pipet Helper jest idealnym przyrządem dla niedoświadczonych użytkowników, ponieważ jego solidna i intuicyjna konstrukcja pozwala każdemu na precyzyjną regulację menisku. Ponadto zawór jest zoptymalizowany tak, aby ciecze mogły być pobierane w prosty sposób, bez wywierania nacisku. Bańka zasysająca zapewnia szybkie napełnianie pipety. Zasysanie i dozowanie cieczy jest kontrolowane za pomocą ergonomicznej dźwigni. Dodatkowo zapewniony jest wydmuch bez rozprysków. Specjalnie zaprojektowany stożek zasysający zapewnia bezpieczne osadzenie wszystkich pipet pomiarowych i objętościowych (szklanych i plastikowych).
Zastosowanie
Przygotowanie buforu do chromatografii
Przygotowanie płynu do fermentacji
Transfer próbki w petrochemii
Generowanie próbki w analityce wodnej
Przygotowanie testów
Cechy i korzyści
Lekkość i mniejsza siła robocza
Łatwa konserwacja i czyszczenie dzięki łatwemu demontażowi, niewielkiej liczbie części i możliwości sterylizacji w autoklawie
Wygodna praca dzięki dobremu wyważeniu i przyjemnemu w dotyku materiałowi
Bańka zasysająca umożliwia pipetowanie objętości do 100 ml jednocześnie
Pojedyncza dźwignia steruje zasysaniem i dozowaniem przy użyciu niewielkiej siły
Wysoka kontrola nad ruchem cieczy dzięki bardzo czułemu zaworowi
Dozowanie kroplowe i wydmuchiwanie bez rozpryskiwania
Opróżnianie bez dodatkowego ciśnienia zapewnia bardzo powtarzalne wyniki
Blokada kapania dzięki hydrofobowemu filtrowi membranowemu (3 μm)
Specjalny silikonowy adapter do pipet gwarantuje bezpieczne mocowanie pipety
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipet Helper is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)