Kluczowe dokumenty
EP3116000023
Eppendorf® Pipette Holder System
for 6 Eppendorf Xplorer® or Xplorer® plus, AC/DC input 100 V / 240 V, 50/60 Hz, includes four interchangeable power plugs
Synonim(y):
Stojak na uchwyt pipety, Uchwyt do pipet Eppendorf
Wybierz wielkość
1 EA
2340,00 zł
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 6 x pipetors
includes four interchangeable power plugs
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3116000023 (Global)
Opis ogólny
System uchwytów na pipety Eppendorf zapewnia bezpieczne i wygodne przechowywanie. Ponieważ wszystkie pipety są ustawione pionowo, ich nosek nie dotyka stołu laboratoryjnego, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zanieczyszczenia krzyżowego. Karuzele zapewniają łatwy dostęp do wybranej pipety i mają solidną konstrukcję o niewielkich rozmiarach. Mogą pomieścić do sześciu przyrządów do przenoszenia cieczy. Stojaki mieszczą jedną pipetę elektroniczną lub multipetę. Karuzele i stojaki są dostępne z funkcją ładowania lub bez niej. Urządzenia do montażu na ścianie mieszczą jedną pipetę ręczną, elektroniczną lub multipetę.
Trzymaj wszystkie pipety Eppendorf w zasięgu ręki i oszczędzaj cenne miejsce na stole. Nowy system uchwytów do pipet Eppendorf zapewnia wysoce elastyczne karuzele, stojaki i urządzenia do montażu na ścianie dla wszystkich obecnych instrumentów do obsługi cieczy Eppendorf i większości ich poprzedników.
Cechy i korzyści
Nowy system uchwytów do pipet Eppendorf mieści wszystkie obecne ręczne i elektroniczne pipety Eppendorf (w tym Multipette) oraz większość ich poprzedników
Ładowarka karuzelowa z inteligentną elektroniką ładowania i zwiększoną pojemnością do sześciu instrumentów
Obrotowy uchwyt o całkowicie nowej konstrukcji do wszystkich pipet ręcznych, w tym Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Reference®, Reference® 2 i Biomaster®
Karuzele i stojaki z wymiennymi uchwytami na pipety i ładowarkami, bez użycia narzędzi
Duże gumowe nóżki chronią karuzele i stojaki przed rozlaniem cieczy na blat stołu
Piktogramy na wszystkich ładowarkach i uchwytach na pipety zapewniają przejrzyste przyporządkowanie w laboratorium
Informacje prawne
Biomaster is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)