Merck
EP022639304
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 90 mL rectangular buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 90 mL rectangular buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639304 (NA)
Parametry
2,750 × g max. RCF
4,400 rpm
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG