Merck
EP022637436
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity 100 mL, rectangular, pack of 4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Materiały
rectangular
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637436 (NA)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG