Kluczowe dokumenty
EP022364120
Eppendorf® Flex-Tubes Microcentrifuge Tubes
volume 1.5 mL, colorless, suitable for PCR, pack of 500 tubes
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Produkt EP022364120 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
(PCR clean)
Właściwości
graduated
Flex-Tube lid
opakowanie
pack of 500 tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022364120 (NA)
metody
PCR: suitable
pojemność
1.5 mL
Opis ogólny
Łatwa do otwierania i zamykania konstrukcja Flex-Tube zapewnia wygodną, ergonomiczną i niezawodną obsługę jedną ręką. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie próbki, wirowanie czy przechowywanie - probówka Flex-Tube idealnie pasuje do procesów roboczych. Jest to następca renomowanej pierwszej probówki do mikrowirówki 3810 firmy Eppendorf. Pomysł wyprodukowania plastikowej probówki o pojemności 1,5 ml zrodził się z konieczności wprowadzenia odpowiedniego pojemnika do automatycznych analizatorów klinicznych opracowanych przez firmę Eppendorf w 1962 roku. Wypróbowana i przetestowana konstrukcja z nieocenionymi cechami wykazuje doskonałe właściwości uszczelniające, doskonałą stabilność chemiczną i optymalne materiały konstrukcyjne odporne na działanie sił odśrodkowych. Dzięki łatwemu otwieraniu i bezpiecznemu zamykaniu, probówki Eppendorf Flex-Tubes zapewniają wygodę i niezawodność podczas przygotowywania, wirowania i przechowywania próbek. Jedno naczynie do wszystkich zastosowań w biologii molekularnej, chemii i biochemii - bezpieczniejsze niż kiedykolwiek. Probówki Eppendorf Flex-Tubes mogą być wirowane z prędkością do 30 000 x g bez żadnych problemów.
Zastosowanie
Probówki mikrowirówkowe Eppendorf™ Flex-Tubes są idealne do przygotowywania próbek, przechowywania lub wirowania.
Cechy i korzyści
  • Gwarantowana funkcjonalność w temperaturach od -86 C do 100 C
  • Prosta weryfikacja pipetowanej objętości dzięki wyraźnej podziałce
  • Wszystkie warianty mogą być sterylizowane w autoklawie w celu późniejszego użycia w sterylnym środowisku (121 C, 20 min.)
  • Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów
  • Wysoka odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i skrajne temperatury - wyprodukowane z pierwotnego polipropylenu
  • Pokrywka tubki jest łatwa do otwierania i zamykania, co zapewnia ergonomiczną obsługę
  • Łatwe etykietowanie na matowej pokrywie i powierzchni bocznej
  • Łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy tuby zapewnia ergonomię użytkowania
  • Wykonane z polipropylenu, który zapewnia lepszą odporność mechaniczną, chemiczną i temperaturową
  • Utrata próbki może być zminimalizowana z powodu pęknięcia rurki i zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
  • W procesie produkcji nie zastosowano plastyfikatorów, środków poślizgowych i biocydów
  • Z podziałką i matową pokrywką ułatwiającą etykietowanie
  • Po otwarciu można sterylizować w autoklawie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)